Learn More
Deutsch Neumann™ Tapones de acrilonitrilo butadieno
Especificaciones
Especificaciones
| Dureza | 45 Shore A |
| Altura (métrico) | 30mm |
| Cantidad | 1/paq. |
| Color | Negro |
| Diameter (Metric) Bottom | 23mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 29mm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno |
| Tipo de producto | Tapón |