Learn More
Sanplatec™ Desecador de vacío acrílico de tipo YB-3
Código de producto. 11827162
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
30 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11827162 30 L cada uno
1 options
NOT explosion-proof. Do not use in hot oven.
Código de producto. 11827162
Marca: Sanplatec™ 179+BS/RCYB3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
NOT explosion-proof. Do not use in hot oven.
Un desecador de vacío acrílico que ofrece una estanqueidad al aire segura mediante una adhesión de alto nivel.
  • Las estanterías de gradilla se pueden añadir o extraer, lo que le permite aumentar o disminuir el número de estantes según sus necesidades
  • En este modelo se pueden mantener hasta 8 niveles
  • Dimensiones utilizables de 220 x 240 x 460 (An. x L x Al.)
Especificaciones
Color Transparente
Material PMMA
Tipo de producto Desecador para vacío
Para utilizar con (aplicación) Deshumidificación
N.º de estantes 4
Volumen (métrico) 30 L
Dimensiones interiores (F x An x Al) 240 x 220 x 460 mm
Anchura (métrico) 341 mm
Altura (métrico) 590 mm
Fondo (métrico) 445 mm
Peso (métrico) Aprox. 26 kg