Learn More
Sanplatec™ Desecador de vacío de acrílico
Descripción
- Medidor de vacío: de 0 a 0,1 MPa
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acrílico |
| Tipo de producto | Desecador para vacío |
| Tipo de puerta | Front open |
| N.º de estantes | 2 |
| Volumen (métrico) | 15 L |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 235 x 260 x 200 mm |
| Altura (métrico) | 363 mm |
| Fondo (métrico) | 321 mm |
| Peso (métrico) | Approx. 11 kg |