Learn More
3M™ Cinta acrílica
Descripción
- Virtually invisible fastening
- Can replace mechanical fasteners (rivets, welds, screws) or liquid adhesives
- Pressure sensitive adhesive bonds on contact to provide immediate handling strength
- Allows the use of thinner, lighter weight and dissimilar materials
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Gris |
| Material | Acrílico |
| Tipo de producto | Cintas |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Up to 93°C |
| Grosor (imperial) | 1 capa |
| Grosor (métrico) | 0.023 mm |
| Dimensions (LxW) | 33 m x 2.54 cm |
| Longitud (métrico) | 33 m |
| Anchura (métrico) | 2.54 cm |