Learn More
Brady™ Cinta de marcado de láminas acrílicas reflectantes
Código de producto. 11781925
Click to view available options
Color:
Negra
Negro
Rojo
Dimensiones (L x An):
4,5 m x 50 mm
4,5 m x 75 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. 11781925
Marca: Brady™ 076312
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse. This Acrylic Retro Reflective Sheeting Marking Tape gives an extra margin of safety during blackouts, at night, or in low-light conditions.
  • Mantenimiento de instalaciones, marcaje de suelo
  • Aplicador de líneas en el suelo, Antideslizante
Especificaciones
Alternate Part Number B957 3 in. X5YDS B/Y STRIPED REFLECTIVE TAPE
Certificaciones/conformidad ASTM D 2979, ASTM D 523
Dimensiones (L x An) 4,5 m x 75 mm
Acabado Semisatinado
Para utilizar con (aplicación) Marcado de plantas de uso general, postes de advertencia Bradystake reflectantes, rayas de advertencia reflectantes
Longitud (imperial) 15 ft.
Longitud (métrico) 4,5 m
Cantidad de embalaje 1 rollo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor 0,081 mm
Anchura (imperial) 3 in.
Anchura (métrico) 75 mm
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Negro
Material Plástico
Tipo de producto Reflective Stripes Tape
Tipo Cinta de marcado