Learn More
Brady™ Cinta de marcado de láminas acrílicas reflectantes
Descripción
- Mantenimiento de instalaciones, marcaje de suelo
- Aplicador de líneas en el suelo, Antideslizante
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | B957 2 in. X5YDS B/Y STRIPED REFLECTIVE TAPE |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
| Dimensiones (L x An) | 4,5 m x 50 mm |
| Acabado | Semisatinado |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcado de plantas de uso general, postes de advertencia Bradystake reflectantes, rayas de advertencia reflectantes |
| Longitud (imperial) | 15 ft. |
| Longitud (métrico) | 4,5 m |
| Cantidad de embalaje | 1 rollo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40°F to +158°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +70 °C |
| Mostrar más |