Descripción
- Los dispensadores de acrílico translúcido ofrecen un fácil acceso a los accesorios de seguridad
- Con un ángulo ergonómico para facilitar la dispensación
- La tapa con bisagra protege las gafas frente al polvo y la suciedad
- Parte superior abatible para la carga con fondo de apertura inclinada para la dispensación
- Se pueden colocar sobre una mesa o montarse en una pared (tornillos incluidos) para un acceso cómodo
- Dispensador grande con capacidad para aproximadamente 20 pares de gafas
. El dispensador pequeño tiene capacidad para aproximadamente 10 pares de gafas
Especificaciones
Especificaciones
| Anchura (métrico) | 162 mm |
| Fondo (métrico) | 156 mm |
| Color | Azul |
| Tipo de producto | Dispensador |
| Para utilizar con (equipo) | Gafas de seguridad |
| Incluye | Tornillos de montaje en pared |
| Longitud (métrico) | 227 mm |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tamaño | Pequeño |
| Material | Acrílico |