Learn More
Key Instruments™ Medidor de flujo de aire acrílico Flo-Rite™
Código de producto. p-8000312
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
1 l/min
5 l/min
De 0,04 a 0,5 l/min
De 0,1 a 1 l/min
De 1 a 10 l/min
De 30 a 280 l/min
Altura (métrico):
102 mm
165mm
165 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal de aire Altura (métrico) unitSize
11988014 De 0,04 a 0,5 l/min 102 mm cada uno
11927425 De 0,1 a 1 l/min 102 mm cada uno
11994968 1 l/min 102 mm cada uno
11959718 5 l/min 102 mm cada uno
11968034 De 1 a 10 l/min 165mm cada uno
11948044 De 30 a 280 l/min 165 mm cada uno
6 options
Código de producto. 11988014
Marca: Key Instruments™ FR2A12BVBN
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Medidor de flujo acrílico con mecánica de precisión estándar. El medidor de flujo de aire acrílico Key Instruments™ Flo-Rite™ cuenta con escalas de aire y agua de lectura directa y está disponible con escalas británicas o métricas.
CARACTERÍSTICAS
  • Fácil de leer en inglés o métrico
  • Intervalos de escala de agua de 4 CCM a 20 GPM
  • Intervalos de aire de 40 CCM a 4000 LPM
  • Insertos de latón roscados para una instalación rápida
  • Montaje y desmontaje sencillos para mantenimiento
  • Construcción de acrílico transparente de una pieza y duradera
  • Estable, fácil de leer y calidad superior de flotación
APLICACIONES
  • Equipo de muestreo de aire en acuicultura
  • Equipo de desalinización
  • Analizadores de gases y sistemas médicos
  • Equipos de fotoprocesamiento
  • Sistemas de tratamiento y distribución de agua
Especificaciones
Tipo Caudalímetro
Exactitud > ± 5 %
Caudal de aire De 0,04 a 0,5 l/min
Tasa de presión 100psi
Para utilizar con (aplicación) Medición de flujos de gas o líquido en equipos de muestreo de aire, sistemas de cromatografía, equipos de desalinización, analizadores de gas, sistemas médicos, equipos de fotografía, distribución y tratamiento de agua, sistema de acuicultura
Altura (métrico) 102 mm
Material de las piezas internas Acrílico
Repetibilidad ±0,5%
Anchura (métrico) 26mm
Báscula 50, 100 o 127 mm
Material de los cierres Buna-N
Temperatura (métrico) 65 °C
Válvula