missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido acrílico, téc. 90 %, estabilizado

Código de producto. p-7059945
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
15492437 500 mL 500 ml
15402447 2.5 L 2.50 litro
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15492437

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045779.AP

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 79-10-7
Fórmula molecular C3H4O2
Peso molecular (g/mol) 72.063
Número MDL MFCD00004367
Clave InChI NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
Nombre IUPAC ácido prop-2-enoico
SMILES C=CC(=O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Acrylic acid
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión ∼13°C
Densidad 1.051 g/mL
Punto de ebullición 138°C to 139°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal H2C=CHCO2H
Índice de refracción 1.4202
Cantidad 500 mL
Número UN UN2218
Beilstein 635743
Índice Merck 14,130
Información de solubilidad Completely miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.06
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquida
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.