Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrilamida / N,N'-metilenobisacrilamida 37.5:1, para bioquímica, solución mixta al 40 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbancia | (1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm |
| Nombre del producto químico o material | Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 37.5:1 |
| Forma física | Líquido |
| Ácido acrílico | 0.001% max. |
| CAS | 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1 |
| % mín. CAS | 59.0 |
| % máx. CAS | 61.0 |
| Conductividad | 3μS/cm Max. |
| Color | Incolora |
| Cantidad | 100 mL |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Acrylamide / N,N``-Methylenebisacrylamide 37.5:1, 40% mix solution inwater
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Acrylamide, Methylene diacrylamide