Learn More
Acrilamida, > 99 %, grado de reactivo para biología molecular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11426401 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11426401 500 g 500 g
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11426401 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219398290
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylamide
CAS 79-06-1
Color Blanco
Densidad 1.127g/cm3 at 25°C
Fórmula molecular C3H5NO
Número MDL MFCD00008032
Cantidad 500 g
Sinónimo acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
Clave InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
Nombre IUPAC prop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.1
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivos de biología molecular
Forma física Polvo cristalino