Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrilamida, 98,5 %, extrapura
Código de producto. 10062040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062040 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10216170 500 g Frasco de plástico 500 g
11975461 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10062040
Marca: Thermo Scientific Chemicals 164830025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
La acrilamida, número de CAS 79-06-1, es un compuesto de amidas orgánico utilizado como monómero en la síntesis de las poliacrilamidas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La acrilamida es un compuesto de amida orgánica que se utiliza principalmente como monómero en la síntesis de la poliacrilamida
  • La acrilamida se forma en alimentos que contienen carbohidratos en su composición, principalmente cuando estos alimentos están fritos, a la plancha o al horno
Aplicaciones
  • En experimentos de laboratorio, la acrilamida participa en reacciones químicas como intermediario en la preparación de compuestos de acrilamida de N-metil y N-butoxiacrilamida
  • Para uso molecular, este compuesto puede utilizarse como portador e interviene en la precipitación de pequeñas cantidades de ADN
  • En experimentos moleculares se utiliza en electroforesis en gel, incluida la inmunotransferencia y SDS-PAGE, para separar proteínas y macromoléculas en función de su tamaño y carga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-06-1
Fórmula molecular C3H5NO
Peso molecular (g/mol) 71.08
Número MDL MFCD00008032
Clave InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Ethylenecarboxamide, 2-Propenamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Nombre IUPAC prop-2-enamida
SMILES NC(=O)C=C
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Acrylamide
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Punto de ebullición 125.0°C (25.0 mmHg)
Punto de fusión 82.0°C to 86.0°C
Densidad 1.1220g/mL
Color Blanco
Cantidad 2.5 kg
Temperatura de inflamación 138°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5%
Fórmula lineal H2C=CHCONH2
Información de solubilidad Solubility in water: 21.5g/L (30°C). Other solubilities: solubilities in g/100mL solvent (30°C):, methanol 155; ethanol 86.2; acetone 63.1;, ethyl acetate 12.6; chloroform 2.66;, benzene 0.346; heptane 0.0068, soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.08
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Extra puro
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acrylamide
Signalord
  • Peligro
Riskkategorier
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Faroangivelser
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Skyddsangivelse
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contém: Acrylamide
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.