Learn More
ACRV1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ACRV1 |
|---|---|
| Concentración | 0.15 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16892504
|
Proteintech
14040-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16882504
|
Proteintech
14040-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
One of the most frequent causes of man infertility is defective sperm acrosome. This damage can be detected using antibodies against intra-acrosomal proteins. Besides diagnostics of sperm pathology, monoclonal antibodies against intra-acrosomal proteins can be used for evaluation of the physiological state of sperm cells as well as for selection of a suitable method of fertilization in the laboratories of assisted reproduction.Especificaciones
| ACRV1 | |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P26436 | |
| 56 | |
| ACRV1 Fusion Protein Ag5109 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ACRV1 |
| 0.15 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Acrosomal protein SP 10, acrosomal vesicle protein 1, ACRV1, D11S4365, SP 10, SPACA2 | |
| ACRV1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |