missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
One of the most frequent causes of man infertility is defective sperm acrosome. This damage can be detected using antibodies against intra-acrosomal proteins. Besides diagnostics of sperm pathology, monoclonal antibodies against intra-acrosomal proteins can be used for evaluation of the physiological state of sperm cells as well as for selection of a suitable method of fertilization in the laboratories of assisted reproduction.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ACRV1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.15 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | ACRV1 |
| N.º de referencia del gen | P26436 |
| Alias de gen | Acrosomal protein SP 10, acrosomal vesicle protein 1, ACRV1, D11S4365, SP 10, SPACA2 |
| Símbolos de los genes | ACRV1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?