Learn More
Cytiva Dispositivo AcroVent™ con membrana de PTFE
Descripción
- Disminuye los riesgos de contaminación
- Ideal para líneas de gas de incubadoras de CO2
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Estilo de entrada | Manguera dentada escalonada |
| Estilo de salida | Manguera dentada escalonada |
| Cantidad | 10/Pk. |
| Diámetro (métrico) | 50 mm |