Learn More
Invitrogen™ Acrosin Monoclonal Antibody (ACR-2)

Descripción
This antibody reacts with various forms of porcine acrosin (55, 53, 45 and 35 kDa), a typical serine proteinase with trypsin-like specificity. Acrosin is stored in the acrosome of undamaged spermatozoa. This antibody will not cross-react with human, canine or bovine. Immunocytochemistry: Membrane permeabilization (acetone) is essential.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Acrosin |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | ACR-2 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4 |
| génica | ACR |
| N.º de referencia del gen | P08001 |
| Alias de gen | 53 kDa fucose-binding protein; Acr; Acro; Acrosin; Acrosin heavy chain; acrosin light and heavy chain prepropeptide; Acrosin light chain; acrosin precursor (EC 3.4.21.10); acrosin prepropeptide; ACRS; preproacrosin; proacrosin |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.