Learn More
Cytiva Cápsulas AcroPak™ 800 con membrana Supor™ EKV
Código de producto. 17104241
Change view
Click to view available options
Estilo de salida:
Brida sanitaria de 2,54 cm a 3,81 cm (de 1 a 1,5 pulg.)
Entrada de manguera dentada de 1,27 cm (1/2 pulg.) con campana de llenado en la salida
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Estilo de salida unitSize
17104241 Brida sanitaria de 2,54 cm a 3,81 cm (de 1 a 1,5 pulg.) cada uno
17114241 Entrada de manguera dentada de 1,27 cm (1/2 pulg.) con campana de llenado en la salida cada uno
2 options
Código de producto. 17104241
Marca: Cytiva 12463
Cápsulas AcroPak diseñadas solo para aplicaciones de investigación.
  • Para tampones, medios de cultivo de tejidos y otros fluidos biológicos
  • Se recomienda una nueva tecnología para simplificar la ampliación
  • El área de alta filtración y el tamaño compacto son ideales para ensayos de ampliación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PES hidrófilo
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 750 cm2
Estilo de salida Brida sanitaria de 2,54 cm a 3,81 cm (de 1 a 1,5 pulg.)
Cantidad 1 unidad