Learn More
Cytiva Cápsulas AcroPak™ 800 con membrana Fluorodyne™ II
Descripción
- La membrana de esterilización de doble capa mejora la fiabilidad
- El orificio de ventilación anterior evita el bloqueo de vapor
- Fabricados sin utilizar adhesivos para minimizar los extraíbles
- Preesterilizados mediante irradiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Material (membrana) | PVDF (hidrófilo) |
| Tamaño de poro | 0,1 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de filtración | 800 cm2 |
| Estilo de salida | Manguera dentada de 1,43 cm (9/16 pulg.) |
| Cantidad | 1 unidad |