Learn More
Cytiva Cápsulas AcroPak™ 500 con membrana Supor™, estériles
Descripción
- Para tampones, medios de cultivo de tejidos y otros fluidos biológicos
- Se recomienda una nueva tecnología para simplificar la ampliación
- El área de alta filtración y el tamaño compacto son ideales para ensayos de ampliación
Especificaciones
Especificaciones
| Material (membrana) | PES hidrófilo |
| Tamaño de poro | 0,1/0,1 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de filtración | 500 cm2 |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Estilo de salida | Manguera dentada escalonada |