Learn More
Cytiva Cápsula AcroPak™ 300 con membrana de PTFE
Código de producto. 17124221
Change view
Click to view available options
N.° por paquete:
100/paquete
3/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° por paquete unitSize
17124221 100/paquete paquete de 100
17114221 3/paquete paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17124221 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 12085
La cápsula AcroPak 300 ofrece una amplia compatibilidad química con la membrana de PTFE y la carcasa de polipropileno.
  • Aplicaciones de ventilación de alto caudal de aire
  • Ofrece una amplia compatibilidad química con la membrana de PTFE y la carcasa de polipropileno; integridad 100 % probada para proporcionar el alto nivel de confianza que necesita
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PTFE
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Área de filtración 280 cm2
N.° por paquete 100/paquete
Estilo de salida Manguera dentada escalonada