Learn More
Cytiva Cápsulas AcroPak™ 200 con membrana Supor™ EKV
Código de producto. 17144221
Click to view available options
Estilo de salida:
Brida sanitaria de 1,27 cm (1/2 pulg.)
Entrada de manguera dentada escalonada, salida de manguera dentada escalonada con campana de llenado
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. 17144221
Marca: Cytiva 12094
Cápsulas AcroPak diseñadas solo para aplicaciones de investigación.
  • Procesamiento eficaz de volúmenes de líquidos de hasta 20 l
  • El prefiltro integrado prolonga la vida útil del filtro cuando se procesan soluciones cargadas de partículas, como los medios que contienen suero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PES hidrófilo
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 200 cm2
Estilo de salida Entrada de manguera dentada escalonada, salida de manguera dentada escalonada con campana de llenado
Cantidad 3/paquete