Learn More
Cytiva Cápsulas AcroPak™ 200 con membrana Supor™ EKV
Descripción
- Procesamiento eficaz de volúmenes de líquidos de hasta 20 l
- El prefiltro integrado prolonga la vida útil del filtro cuando se procesan soluciones cargadas de partículas, como los medios que contienen suero
Especificaciones
Especificaciones
| Material (membrana) | PES hidrófilo |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 220 cm |
| Estilo de salida | Brida sanitaria de 1,27 cm (1/2 pulg.) |
| Cantidad | 3/paquete |