Learn More
Cytiva Cápsulas AcroPak™ 1500 con membrana Supor™ EKV
Código de producto. 17134241
Change view
Click to view available options
Estilo de salida:
Brida sanitaria de 2,54 cm a 3,81 cm (de 1 a 1,5 pulg.)
Manguera dentada de 1,43 cm (1/2 pulg.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de salida unitSize
17134241 Manguera dentada de 1,43 cm (1/2 pulg.) cada uno
17124241 Brida sanitaria de 2,54 cm a 3,81 cm (de 1 a 1,5 pulg.) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17134241 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 12467
Cápsulas AcroPak para tampones, medios de cultivo de tejidos y otros fluidos biológicos.
  • Se recomienda una nueva tecnología para simplificar la ampliación
  • El área de alta filtración y el tamaño compacto son ideales para ensayos de ampliación
  • Diseñada solo para aplicaciones de investigación
  • Irradiados con gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PES hidrófilo
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 1500 cm2
Estilo de salida Manguera dentada de 1,43 cm (1/2 pulg.)
Cantidad 1 unidad