Learn More
Cytiva Unidad Acrodisc™ con membrana Mustang Q
Código de producto. 17134761
Change view
Click to view available options
:
0,8 μm
Código de producto.
17134761 0,8 μm
1 options
Código de producto. 17134761
Marca: Cytiva MSTG25Q6
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Unidades de cromatografía desechables Pall con altas capacidades de unión y caudales rápidos.
  • La membrana Mustang Q es un intercambiador de aniones fuerte que une eficazmente el ADN plasmídico, las proteínas con carga negativa y las partículas virales
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) Mustang Q
Tamaño de poro 0,8 μm
Esterilidad No estéril
N.° por paquete 10/paquete
Envase Envasado en blíster
Diámetro (métrico) 25 mm