Learn More
Cytiva Unidad Acrodisc™ con membrana Mustang E
Descripción
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Especificaciones
| Material (membrana) | Amina cuaternizada altamente entrecruzada Mustang E |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Envase | Envasado en blíster |
| Cantidad | 10/Pk. |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |