Learn More
Cytiva Dispositivos de presión positiva Acrocap™
Código de producto. 17164321
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
17164321 0,45 μm paquete de 10
17144321 0,2 μm paquete de 10
17154321 0,1 μm paquete de 10
3 options
Código de producto. 17164321
Marca: Cytiva 4482
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para una filtración rápida a presión positiva de soluciones acuosas de hasta 3 l.
  • Esterilizado mediante irradiación gamma
  • Elimina el riesgo de que se produzcan residuos citotóxicos derivados de la esterilización con EtO
  • La ventilación hidrófoba integral evita las bolsas del aire
  • Producto no aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones en pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PES hidrófilo
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 15 cm
Estilo de entrada Boquilla dentada para manguera de 6,35 mm (1/4 pulg)
Estilo de salida Boquilla dentada para manguera de 6,35 mm (1/4 pulg)
Cantidad 10/paquete