Learn More
Cytiva Dispositivos de presión positiva Acrocap™
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Esterilizado mediante irradiación gamma
- Elimina el riesgo de que se produzcan residuos citotóxicos derivados de la esterilización con EtO
- La ventilación hidrófoba integral evita las bolsas del aire
- Producto no aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones en pacientes
Especificaciones
Especificaciones
| Material (membrana) | PES hidrófilo |
| Tamaño de poro | 0,1 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de filtración | 15 cm |
| Estilo de entrada | Boquilla dentada para manguera de 6,35 mm (1/4 pulg) |
| Estilo de salida | Boquilla dentada para manguera de 6,35 mm (1/4 pulg) |
| Cantidad | 10/paquete |