Learn More
Cytiva Dispositivos de presión positiva Acrocap™
Código de producto. 17144321
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
17144321 0,2 μm paquete de 10
17154321 0,1 μm paquete de 10
17164321 0,45 μm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17144321 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 4480
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para una filtración rápida a presión positiva de soluciones acuosas de hasta 3 l.
  • Esterilizado mediante irradiación gamma
  • Elimina el riesgo de que se produzcan residuos citotóxicos derivados de la esterilización con EtO
  • La ventilación hidrófoba integral evita las bolsas del aire
  • Producto no aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones en pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PES hidrófilo
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 15 cm
Estilo de entrada Boquilla dentada para manguera de 6,35 mm (1/4 pulg)
Estilo de salida Boquilla dentada para manguera de 6,35 mm (1/4 pulg)
Cantidad 10/paquete