Learn More
Cytiva Dispositivos de ventilación Acro™ 50 con membrana de PTFE
Descripción
- Contienen una membrana de PTFE hidrófoba
- El área de filtro eficaz de gran tamaño proporciona altos caudales y los filtros se pueden esterilizar en autoclave varias veces, lo que garantiza unos costes bajos
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material (membrana) | PTFE |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 19,6 cm2 |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Estilo de entrada | Conexión de la manguera dentada escalonada |
| Cantidad | 18/Paq. |
| Diámetro (métrico) | 50 mm |