Learn More
Cytiva Dispositivos de ventilación Acro™ 50 con membrana de PTFE
Código de producto. 17144261
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Estilo de entrada:
Conexión MNPT de 3,18 mm (1/8 pulg.)
Conexión de la manguera dentada escalonada
Conexión de tubo recto de 9,52 mm (0,37 pulg.)
Cantidad:
18/Paq.
72/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 18
paquete de 72
Código de producto. Tamaño de poro Estilo de entrada Cantidad unitSize
17144261 1 μm Conexión MNPT de 3,18 mm (1/8 pulg.) 18/Paq. paquete de 18
17124291 0,2 μm Conexión de la manguera dentada escalonada 18/Paq. paquete de 18
17114291 0,2 μm Conexión de la manguera dentada escalonada 72/paq. paquete de 72
17154291 1 μm Conexión de la manguera dentada escalonada 18/Paq. paquete de 18
17144291 0,45 μm Conexión de la manguera dentada escalonada 18/Paq. paquete de 18
17134301 0,2 μm Conexión MNPT de 3,18 mm (1/8 pulg.) 18/Paq. paquete de 18
17144301 0,2 μm Conexión de tubo recto de 9,52 mm (0,37 pulg.) 18/Paq. paquete de 18
7 options
Código de producto. 17144261
Marca: Cytiva 4003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Filtros desechables ideales para la ventilación estéril de recipientes pequeños y como filtro de gas en línea.
  • Contienen una membrana de PTFE hidrófoba
  • El área de filtro eficaz de gran tamaño proporciona altos caudales y los filtros se pueden esterilizar en autoclave varias veces, lo que garantiza unos costes bajos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material (membrana) PTFE
Tamaño de poro 1 μm
Esterilidad No estéril
Área de filtración 19,6 cm2
Material de la carcasa Polipropileno
Estilo de entrada Conexión MNPT de 3,18 mm (1/8 pulg.)
Cantidad 18/Paq.
Diámetro (métrico) 50 mm