Learn More
Cytiva Dispositivo de ventilación ACRO™ 37 TF con membrana de PTFE
Código de producto. 17114321
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200/paq.
24/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 24
17114321 200/paq. paquete de 200
17104321 24/paq. paquete de 24
2 options
Código de producto. 17114321
Marca: Cytiva 4465
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Filtros multiuso desechables para ventilación de volúmenes pequeños, disolventes y filtración de gases.
  • Membrana de PTFE y carcasa de polipropileno con una amplia compatibilidad química.
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones en pacientes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PTFE
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Área de filtración 7,5 cm2
Cantidad 200/paq.
Diámetro (métrico) 37 mm