Learn More
Acriflavina neutra, 13,3-15,8 % de cloro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-50725 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 10461061
Marca: Thermo Scientific Acros 211400250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8048-52-0 | C27H25ClN6 | 468.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8048-52-0
Fórmula molecular C27H25ClN6
Peso molecular (g/mol) 468.99
Número MDL MFCD00064307
Clave InChI PEJLNXHANOHNSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Acriflavine base, 3, 6-Diamino-10-methylacridinium chloride, Euflavine
Nombre IUPAC 3,6-diamino-10-methylacridin-10-ium acridine-3,6-diamine chloride
SMILES [Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Acriflavine neutral
Punto de fusión 179°C to 181°C
Color Marrón rojizo a naranja
Pérdida por secado 8% max. (105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 22, I, 650
Índice Merck 15, 115
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/3mL. Other solubilities: incompletely soluble in alcohol,practically insoluble in ether,chloroform and,fixed oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.03
Porcentaje de pureza 13.3 to 15.8% (chlorine) (on dried substance)
Forma física Polvo
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acriflavine neutral, 13.3-15.8% chlorine
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contém: Acriflavinium chloride
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.