missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACP-105, MedChemExpress

Código de producto. 16454608
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16454608 10 mg 10 miligramos
16493156 25 mg 25 miligramos
16450907 50 mg 50 miligramos
16407327 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16454608

Marca: Medchem Express HY112256

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ACP-105 is an orally available, selective amd potent androgen receptor modulator (SARM), with pEC50s of 9.0 and 9.3 for AR wild type and T877A mutant, respectively.

ACP-105 is an orally available, selective amd potent androgen receptor modulator (SARM), with pEC50s of 9.0 and 9.3 for AR wild type and T877A mutant, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ACP-105
Forma física Solid
CAS 899821-23-9
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H19ClN2O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 103 mg/mL (354.21 mM)
SMILES N#CC1=CC=C(N2[C@@H]3C[C@](O)(C)C[C@H]2CC3)C(C)=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 290.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.79
Porcentaje de pureza 99.33%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.