missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACOX1 Antibody (003), DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-89864V
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ACOX1 Monoclonal specifically detects ACOX1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| ACOX1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| ACOXEC 1.3.3.6, acyl-CoA oxidase 1, palmitoyl, acyl-CoA oxidase, straight-chain, acyl-Coenzyme A oxidase 1, palmitoyl, AOX, PALMCOX, Palmitoyl-CoA oxidase, peroxisomal acyl-coenzyme A oxidase 1, peroxisomal fatty acyl-CoA oxidase, SCOXMGC1198, Straight-chain acyl-CoA oxidase | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human ACOX1 (AAH08767.1; Met1-Leu660). | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 51 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 3 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido