missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACOT8, Mouse anti-Human, Clone: 3F1, Abnova™

Código de producto. 16121616
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16121616 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16121616

Marca: Abnova H00010005M03.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: SVRSVKAVQHGKPIFICQASFQQAQPSPMQHQFSMPTVPPPEELLDCETLIDQYLRDPNLQKRYPLALNRIAAQEVPIEIKPVNPSPLSQLQRMEPKQMFWVRARGYI

Especificaciones

Antígeno ACOT8
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3F1
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica acyl-CoA thioesterase 8
N.º de referencia del gen NM_005469
Alias de gen HNAACTE/PTE-2/PTE1/PTE2/hACTE-III/hTE
Símbolos de los genes ACOT8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ACOT8 (NP_005460.2, 108 a.a. ∼ 215 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10005
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.