Learn More
ACOT12 Monoclonal Antibody (OTI2F10), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17507541
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17507541 30 μL 30 microlitros
17587531 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17507541 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA502686S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
ACOT12 Monoclonal antibody specifically detects ACOT12 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Especificaciones
Antígeno ACOT12
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F10
Concentración 0.8 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MGRN1
N.º de referencia del gen O60291
Alias de gen 1300004O04Rik; 4930449F15Rik; Acetyl-coenzyme A thioesterase; Acot12; Acyl-CoA thioester hydrolase 12; acyl-CoA thioesterase 12; Acyl-coenzyme A thioesterase 12; AV027244; Cach; CACH1; CACH-1; Cytoplasmic acetyl-CoA hydrolase 1; cytosolic acetyl-CoA hydrolase; hCACH-1; mCACH-1; rACH; rCACH-1; STARD15; StAR-related lipid transfer (START) domain containing 15; START domain-containing protein 15; THEAL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MGRN1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23295
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a