Learn More
Epredia™ Bolsas grandes para biopsia resistentes al ácido Shandon™
Código de producto. 12677946 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
250 PCS
paquete de 250
Código de producto. 12677946
Marca: Epredia™ 6774051
Reduce risk of small specimen loss with Epredia™ Acid-Resistant Biopsy Bags.
  • Permiten el movimiento de fluidos sin restricciones alrededor del tejido
  • Reducen el riesgo de contaminación cruzada del reactivo y los artefactos de presión que se suelen encontrar en las esponjas.
  • Eliminan rápidamente la muestra con una cómoda bolsa con cierre de tipo desplegable.
Dimensiones:
  • Las bolsas para biopsia pequeñas miden 31 × 43 mm
  • Las bolsas de biopsia medianas miden 45 × 65 mm
  • Las bolsas de biopsia grandes miden 75 × 85 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bolsa para biopsia
Material Nailon, resistente al ácido
Color Blanco
Longitud (métrico) 31 mm
Anchura (métrico) 43 mm
Longitud (imperial) 1,2 in
Anchura (imperial) 1,7 in
Tamaño Pequeño