Specifications
| Absorbancia | ≥250 lambda 503 - 509 nm, 0.02 g/l water; >250 lambda 530 - 534 nm, 0.02 g/l water |
| Nombre del producto químico o material | Acid Red 1 |
| CAS | 3734-67-6 |
| Fórmula molecular | C18 H13 N3 Na2 O8 S2 |
| Número MDL | 00003954 |
| Sinónimo | 5-Acetamido-4-hydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalene-disulfonicacid, disodium salt; Amido Naphthol Red G; Azophloxine; C.I. 18050 |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Espectro infrarrojo | Conforms |
| Peso molecular (g/mol) | 509.43 |
| Pérdida por secado | ≤10 % |
| Show More |