missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbancia | ≥250 lambda 503 - 509 nm, 0.02 g/l water; >250 lambda 530 - 534 nm, 0.02 g/l water |
| Nombre del producto químico o material | Acid Red 1 |
| CAS | 3734-67-6 |
| Fórmula molecular | C18 H13 N3 Na2 O8 S2 |
| Número MDL | 00003954 |
| Sinónimo | 5-Acetamido-4-hydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalene-disulfonicacid, disodium salt; Amido Naphthol Red G; Azophloxine; C.I. 18050 |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Espectro infrarrojo | Conforms |
| Peso molecular (g/mol) | 509.43 |
| Pérdida por secado | ≤10 % |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?