Learn More
Acid Number Standard 0.1 mgKOH/g. Reference materials intended for use in the determination of Acid, VHG™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
400 g
800 g
Tamaño de la unidad:
100 g
400 g
800 g
Descripción
Acid Number Standard 0.1 mgKOH/g. Reference materials intended for use in the determination of Acid
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium hydroxide |
| CAS | 1310-58-3 |
| Métodos | Potentiometric Titration |
| Nombres de analitos o componentes | Potassium hydroxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | H K O |
| Concentración | 0.1 mg/g |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Potassium hydroxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1 |
| Mostrar más |