Learn More
Acid Number (AN) Standard: 1.5 mg KOH/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Descripción
Acid Number (AN) Standard: 1.5 mg KOH/g in Hydrocarbon Oil
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium hydroxide |
| CAS | 1310-58-3 |
| Métodos | Potentiometric Titration |
| Nombres de analitos o componentes | Potassium hydroxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | H K O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Potassium hydroxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1 |
| SMILES | O[K] |
| Mostrar más |