Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fucsina ácida, pura, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. p-30006 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10216430 25 g Frasco de vidrio 25 g
10164760 100 g Frasco de vidrio 100 GR
15139263 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10216430
Marca: Thermo Scientific Chemicals 227900250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3244-88-0 | C20H17N3Na2O9S3 | 587.544 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3244-88-0
Fórmula molecular C20H17N3Na2O9S3
Peso molecular (g/mol) 587.544
Número MDL MFCD00013286
Clave InChI VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Acid Violet 19, C.I. 42685, Fuchsin Acid, Rubin S
PubChem CID 131852436
Nombre IUPAC ácido 3-[bis(4-amino-3-sulfofenil)metilideno]-6-imino-5-metilciclohexa-1,4-dieno-1-sulfónico; sodio
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Especificaciones
Absorbancia 700 (at lambda min.)
Nombre del producto químico o material Acid Fuchsin
Índice de absorción 1 to 1.4
Información de solubilidad Solubility in water: 143g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 544 to 550nm (in pH 3 acidified water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.52
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acid Fuchsin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.