Learn More
Acevaltrate, MedChemExpress
Código de producto. 16493936
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16493936
Marca: Medchem Express HYN2070
MedChemExpress Acevaltrate inhibits the Na+/K+-ATPase activity in the rat kidney and brain hemispheres with IC50s of 22.8 μM and 42.3 μM, respectively.
Acevaltrate inhibits the Na+/K+-ATPase activity in the rat kidney and brain hemispheres with IC50s of 22.8 μM and 42.3 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acevaltrate
CAS 25161-41-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32O10
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (208.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC(C)(C)OC(C)=O)O[C@@H]1[C@]2(CO2)[C@]([C@@H]3OC(CC(C)C)=O)([H])C(C(COC(C)=O)=CO3)=C1
Peso molecular (g/mol) 480.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.5
Porcentaje de pureza 99.56%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.