missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetylleucine, MedChemExpress

Código de producto. p-200097729
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
16431118 5 g 5 g
16422349 1 g 1 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16431118

Marca: Medchem Express HYB1442

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Acetylleucine (N-Acetyl-DL-leucine), orally active compound, can be used for the research of acute vestibular vertigo, cerebellar ataxia and nystagmus.

Acetylleucine (N-Acetyl-DL-leucine), orally active compound, can be used for the research of acute vestibular vertigo, cerebellar ataxia and nystagmus.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Acetylleucine
CAS 99-15-0
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H15NO3
Sinónimo N-Acetyl-DL-leucine
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (692.80 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (38.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)CC(C(O)=O)NC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 173.21
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.