missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetylcholinesterase/ACHE Antibody (HR2) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30161993
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30161993 0.2 mL 0.20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30161993 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NB300528JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Acetylcholinesterase/ACHE Monoclonal antibody specifically detects Acetylcholinesterase/ACHE in Bovine,Feline,Human,Mouse (Negative),Rabbit,Rat (Negative) samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Acetylcholinesterase/ACHE
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon HR2
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen acetylcholinesterase, acetylcholinesterase (Yt blood group), AChE, apoptosis-related acetylcholinesterase, ARACHE, EC 3.1.1, EC 3.1.1.7, N-ACHE, YT, Yt blood group
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human cerebellar acetylcholinesterase.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43
Especies diana Bovine, Feline, Human, Mouse (Negative), Rabbit, Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.