missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetylcholine chloride, MedChemExpress

Código de producto. p-200099761
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16452119 1 g 1 g
16440858 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16452119 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0282

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Acetylcholine chloride (ACh chloride), a neurotransmitter, is a potent cholinergic agonist. Acetylcholine chloride is a modulator of the activity of dopaminergic (DAergic) neurons through the stimulation of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). Acetylcholine chloride inhibits p53 mutant peptide aggregation in vitro.

Acetylcholine chloride (ACh chloride), a neurotransmitter, is a potent cholinergic agonist. Acetylcholine chloride is a modulator of the activity of dopaminergic (DAergic) neurons through the stimulation of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). Acetylcholine chloride inhibits p53 mutant peptide aggregation in vitro.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Acetylcholine chloride
Forma física Solid
CAS 60-31-1
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo ACh chloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (550.48 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (344.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC[N+](C)(C)C)C.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 181.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.