missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetylcholine chloride, MedChemExpress

Código de producto. 16440858
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16440858

Marca: Medchem Express HYB0282

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Acetylcholine chloride (ACh chloride), a neurotransmitter, is a potent cholinergic agonist. Acetylcholine chloride is a modulator of the activity of dopaminergic (DAergic) neurons through the stimulation of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). Acetylcholine chloride inhibits p53 mutant peptide aggregation in vitro.

Acetylcholine chloride (ACh chloride), a neurotransmitter, is a potent cholinergic agonist. Acetylcholine chloride is a modulator of the activity of dopaminergic (DAergic) neurons through the stimulation of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). Acetylcholine chloride inhibits p53 mutant peptide aggregation in vitro.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Acetylcholine chloride
Forma física Solid
CAS 60-31-1
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo ACh chloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (550.48 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (344.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC[N+](C)(C)C)C.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 181.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado