Learn More
Solución de acetilacetona, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12927153 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
12927153 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12927153 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 004 100
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Cantidad 100 mL
Forma física Solución