Learn More
Solución de cloruro de acetilo, 1 M en diclorometano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10360534 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10360534 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10676744 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10360534 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 387748000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl chloride
Color Incolora
Nombre de nota 1M solution in dichloromethane
CAS 75-36-5, 75-09-2
% mín. CAS 5.44, 93.36
% máx. CAS 6.64, 94.57
Fórmula molecular C2H3ClO
Fórmula lineal CH3COCl
Número MDL MFCD00000719
Concentración 0.9 to 1.1M
Densidad 1.3000g/mL
Índice Merck 15, 80
Sinónimo ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water.
Clave InChI WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(Cl)=O
Nombre IUPAC cloruro de acetilo
Peso molecular (g/mol) 78.50
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.5
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.3
Cantidad 800 mL
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetyl chloride, 1M solution in dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.