Learn More
Bromuro de acetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-49752 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
10734651 100 mL 100 ml
10205970 500 mL 500 ml
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10734651
Marca: Thermo Scientific Acros 159401000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 506-96-7 | C2H3BrO | 122.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-96-7
Fórmula molecular C2H3BrO
Peso molecular (g/mol) 122.95
Número MDL MFCD00000114
Clave InChI FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide
PubChem CID 10482
Nombre IUPAC bromuro de acetilo
SMILES CC(=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl bromide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -96°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6600g/mL
Punto de ebullición 75°C to 77°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COBr
Índice de refracción 1.4485 to 1.4505
Cantidad 100 mL
Beilstein 02, 174
Fieser 06,9; 13,208
Índice Merck 15, 77
Gravedad específica 1.66
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol and acetone,soluble in ether,chloroform and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.95
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido fumante
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.